Documentos Principais
Z380253
Jars Nalgene® style 2118
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (120)
descrição
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
embalagem
pkg of 6
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2118-0016
capacidade
500 mL
Descrição geral
Translucent with excellent chemical resistance.
Aplicação
Jars Nalgene® style 2118 is suitable for storing specimens, solids, pastes, and lab supplies.
Características e benefícios
  • Translucent jars are chemically resistant and autoclave friendly
  • Manufactured from high lab-grade plastic for low leachable and extractable
  • Non-leak proof
  • Sample retrieval is easy due to the wide mouth and straight sides
  • Remove closure and autoclave separately
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. quanti pezzi contiene il prodotto Z380253 da 500 ml? Grazie mille, Antonella
    1 answer
    1. This product is currently supplied as a pack of 1 and a pack of 4.