Documentos Principais
BR470816
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 40 mm, rectangular
Sinônimo(s):
Cover glasses, Microscopy
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 1.236,00
R$ 1.236,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 1.236,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.16
R$ 1.236,00
Em estoqueDetalhes
Materiais
borosilicate glass
rectangular
fabricante/nome comercial
BRAND 470816
C × L
24 mm × 40 mm
espessura
0.13-0.17 mm , No. 1
Descrição geral
Clear borosilicate glass, hydrolytic class 1, with excellent chemical resistance. Thickness No. 1 (0.13 to 0.17 mm). Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality - clean, dust and grease free, distortion-free, flatness within ± 3 µm.
Características e benefícios
  • BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
  • Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
  • Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
  • Flatness within ± 3 μm.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)