CLS2975246
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 24 mm × 60 mm
Sinônimo(s):
coverslips, glass covers, slide covers
Selecione um tamanho
R$ 1.118,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.118,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
rectangular
embalagem
pack of 100 ea
case of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Corning 2975-246
L × C
24 mm × 60 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)