Documentos Principais
BR723014
BRAND® Haemacytometer cover glass, for counting chambers
borosilicate glass, size 24 mm × 24 mm × 0.4 mm
Sinônimo(s):
Cover glasses, Microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiais
borosilicate glass
Características
IVD
fabricante/nome comercial
BRAND 723014
tamanho
24 mm × 24 mm × 0.4 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Borosilicate glass, DIN ISO 8255. Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Flatness tolerance ± 3 μm.
They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
Embalagem
2 cover glasses in a plastic bag, separated by tissue paper.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)