BR470819
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 50 mm, rectangular
Sinônimo(s):
Cover glasses, Microscopy
Selecione um tamanho
R$ 1.568,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.568,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
rectangular
fabricante/nome comercial
BRAND 470819
C × L
24 mm × 50 mm
espessura
0.13-0.17 mm , No. 1
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
- Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
- Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
- Flatness within ± 3 μm.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)