Documentos Principais
C8181
Cover glasses
size 24 mm × 50 mm
Sinônimo(s):
Glass cover slips, Microscope cover slips
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 135,00
1 CASE
R$ 987,00
R$ 135,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 135,00
1 CASE
R$ 987,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
R$ 135,00
Check Cart for Availability
descrição
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
embalagem
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~65 per ounce
tamanho
24 mm × 50 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.