Documentos Principais
BR458021
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 1
Sinônimo(s):
Filter, Filter crucible
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 2.873,00
R$ 2.873,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 2.873,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 2.873,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
BRAND 458021
capacidade
30 mL
tamanho de poro
100-160 μm
Descrição geral
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)