Documentos Principais
Z254258
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 1
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 417,00
R$ 417,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 417,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 417,00
Check Cart for Availability
tamanho
1
embalagem
pkg of 12 ea
A × espessura
21 mm × 2 mm
base D.E. × D.I.
11 mm × 7 mm
topo D.E. × D.I.
21 mm × 17 mm
Descrição geral
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)