BR143355
BRAND® tubing
I.D. 3, O.D. 5, W 1.0 mm
Sinônimo(s):
Tubing
Selecione um tamanho
R$ 610,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 610,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
silicone
fabricante/nome comercial
BRAND 143355
D.I.
3
Comprimento
25 m
D.E.
5
Largura
1.0 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)