Documentos Principais
BR143362
BRAND® tubing
I.D. 8, O.D. 12, W 2.0 mm
Sinônimo(s):
Tubing
Selecione um tamanho
25 M
R$ 2.243,00
R$ 2.243,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 M
R$ 2.243,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
R$ 2.243,00
Check Cart for Availability
Materiais
silicone
fabricante/nome comercial
BRAND 143362
D.I.
8
Comprimento
25 m
D.E.
12
Largura
2.0 mm
Descrição geral
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)