Documentos Principais
Z286400
FEP sample tube liner
Wilmad 6005-8, O.D. 5 mm
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Recommended outer tube 528-PP-8
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 6005-8
D.E.
5 mm
volume
80 μL
Descrição geral
Thin-wall FEP liner minimizes filling factor losses of using inserts and protects NMR tube from etching effects of strong acids containing fluoride ions. Liners are 8 in. L and fit snugly into most common 7 in. L thin-wall tubes. A PTFE plug to close each liner is included. Not recommended for elevated temperature studies.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)