BR143358
BRAND® tubing
I.D. 5, O.D. 8, W 1.5 mm
Sinônimo(s):
Tubing
Selecione um tamanho
R$ 1.327,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.327,00
Produtos recomendados
Materiais
silicone
fabricante/nome comercial
BRAND 143358
D.I.
5
Comprimento
25 m
D.E.
8
Largura
1.5 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)