BR143352
BRAND® tubing
I.D. 2, O.D. 4, W 1.0 mm
Sinônimo(s):
Tubing
Selecione um tamanho
R$ 518,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 518,00
Produtos recomendados
Materiais
silicone
fabricante/nome comercial
BRAND 143352
D.I.
2
Comprimento
25 m
D.E.
4
Largura
1.0 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)