Documentos
B65403
Sigma-Aldrich
Bromodiphenylmethane
95%
Sinônimo(s):
Benzhydryl bromide, Diphenylbromomethane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
247.13
Beilstein:
638544
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pb
184 °C/20 mmHg (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
chave InChI
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3