429120
3-Methoxybenzyl bromide
98%
Sinônimo(s):
1-Bromomethyl-3-methoxybenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
p.e.
152 °C (lit.)
densidade
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following:
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?