238104
(1-Bromoethyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
α-Methylbenzyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.56 (lit.)
pb
94 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
chave InChI
CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in controlled radical polymerization of styrene
- in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine
- as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter