D209317
Diphenylmethane
99%
Sinônimo(s):
Benzylbenzene, Methylenedibenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.79 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 77 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
905 °F
índice de refração
n20/D 1.577 (lit.)
p.e.
264 °C (lit.)
pf
22-24 °C (lit.)
densidade
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
chave InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Diphenylmethane is widely used in the synthesis of luminogens for aggregation-induced emission (AIE).[3][4]
- It is used in the preparation of a polymerization initiator, diphenylmethyl potassium (DPMK).[5]
- It is one of the precursors in the synthesis of a dendrimeric polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), hexakis[4-(1,1,2-triphenyl-ethenyl)phenyl]benzene.[6]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
130 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?