ALD00574
(1R,4R)-1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane, (-)-R-enantiomer
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11F3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
276.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder or chunks (crystals)
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)[S](=O)(=O)C32C(C3)CC2
chave InChI
KAKTWVYNDZQZCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)