Documentos Principais
ALD00386
Sigma-Aldrich
Fe(dibm)3
greener alternative
Sinônimo(s):
Baran Olefin Cross-Coupling Catalyst, Iron tris(diisobutyrylmethane)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 169,00
R$ 169,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 169,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H45FeO6
Número CAS:
Peso molecular:
521.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 169,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
96-102 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.[Fe+3]
InChI
1S/3C9H15O2.Fe/c3*1-6(2)8(10)5-9(11)7(3)4;/h3*5-7H,1-4H3;/q3*-1;+3
chave InChI
LKNJSJQVZKKQHU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Iron tris(diisobutyrylmethane) was reported by Baran and coworkers to be an effective catalyst in the cross-coupling of olefins. In the presence of phenylsilane (Aldrich 335150), several highly substituted and novel functionalized C-C bonds can be formed using simple and mild reaction conditions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.