Documentos Principais
ALD00468
Sigma-Aldrich
sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.029,00
R$ 2.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.029,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClNaO2S
Peso molecular:
212.63
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
R$ 2.029,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C7H7ClO2S.Na/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-11(9)10;/h1-4H,5H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
UXCLCCYBFMAOBU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl Baran Diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informações legais
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)