900258
Isopropoxy(phenyl)silane
Sinônimo(s):
RubenSilane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
reaction type: Reductions
índice de refração
n/D 1.4799
densidade
0.926 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[SiH2](OC(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-8(2)10-11-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,11H2,1-2H3
chave InChI
XYMAHMLQCLMTDN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It can be used as a reagent in:
- The hydrogenation of olefins
- Branch-selective olefin cross-coupling reactions
- Markovnikov alkene hydration/amination reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?