Documentos Principais
74218
Sigma-Aldrich
H-Lys(Alloc)-OH
≥99.0%
Sinônimo(s):
Nδ-Alloc-L-lysine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.655,00
R$ 1.655,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.655,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Beilstein:
1728172
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.655,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
JMZPOGGPUVRZMI-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Rachel Chapla et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-20)
Local mechanical stiffness influences cell behavior, and thus cell culture scaffolds should approximate the stiffness of the tissue type from which the cells are derived. In synthetic hydrogels, this has been difficult to achieve for very soft tissues such as