Documentos
A65131
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine dihydrochloride monohydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H13N3 · 2HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
206.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
crystals
pf
230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3.2ClH.H2O/c1-7-2-4-8(6)5-3-7;;;/h2-6H2,1H3;2*1H;1H2
chave InChI
UPJWXQREHFVMHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3