Documentos Principais
255688
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H13N3
Número CAS:
Peso molecular:
115.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
172-175 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Amino-4-methylpiperazine has been used:
  • in synthesis of pyrazolo-pyrazine, -pyridine derivatives and 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)iminomethyl]phenol
  • as a solvating and stabilizing agent in the preparation of uniform Ag nanoparticles (<10nm)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2-[(4-Methylpiperazin-1-yl) iminomethyl] phenol.
Guo, M-L.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(4), o1788-o1789 (2007)
Preparation and stabilization of Ag nanoparticles in 1-amino-4-methylpiperazine.
Park H-S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(1), 273-273 (2011)
Henryk Foks et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 60(6-7), 513-517 (2005-06-14)
The investigations of new pyrazine and pyridine derivatives showing an antibacterial activity have been made. Upon treatment of 3-chloro-2-cyanopyrazine [1] and 2-chloro-3-cyanopyridine with 1,1-dimethyl-hydrazine, 1-aminopiperidine and 1-amino-4-methylpiperazine, either the pyrazolo-pyrazine (1), and -pyridine (2) derivatives, or ammonium salts (3-8) were