A55209
1-(2-Aminoethyl)piperazine
99%
Sinônimo(s):
2-Piperazinoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.05 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
p.e.
218-222 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
chave InChI
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?