422002
Hexamethylenediamine
technical grade, 70%
Sinônimo(s):
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
4 (vs air)
Ensaio
70%
Formulário
liquid
Lim. expl.
6.3 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
111-130 °C
pf
42-45 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
chave InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ppm1a(24666)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
94 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?