Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4772 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
chave InChI
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup