94200
Undecylamine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-Amino-undecane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
pb
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
240 °C (lit.)
pf
15-17 °C (lit.)
densidade
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C11H25N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-12H2,1H3
chave InChI
QFKMMXYLAPZKIB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter