D2404
Decylamine
95%
Sinônimo(s):
1-Aminodecane, NDA
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
216-218 °C (lit.)
pf
12-14 °C (lit.)
densidade
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
chave InChI
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Amine in the synthesis of dynole-2-24 by reductive amination with 1-(3-(dimethylamino)propyl)-1H-indole-3-carbaldehyde.
- A modifier in the synthesis of nanocomposites based on poly(butylene terephthalate) and C60 nanoparticles.
- A template in the synthesis of ordered two and three dimensional mesoporous iron oxide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?