A56205
2-Aminoheptane
99%
Sinônimo(s):
1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
densidade
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
chave InChI
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.