923494
iPrMPhos
Sinônimo(s):
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or chunks
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pf
172-175 °C
grupo funcional
phosphine
Categorias relacionadas
Aplicação
Learn more about MPhos ligands and catalysts
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
YPhos ligands facilitate palladium-catalyzed coupling reactions of aryl chlorides under mild conditions with short reaction times.