Formulário
powder, crystals or chunks
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
256-262 °C
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)