923443
PhMPhos
Sinônimo(s):
1-Diadamantylphosphino-1′-diphenylphosphinoferrocene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)