Documentos Principais
923486
Sigma-Aldrich
(CyMPhos)PdCl2
greener alternative
complex with CH2Cl2
Sinônimo(s):
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene palladium dichloride
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 695,00
500 MG
R$ 2.091,00
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 695,00
500 MG
R$ 2.091,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H60Cl2FeP2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
860.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
(CyMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. (CyMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tunable Unsymmetrical Ferrocene Ligands Bearing a Bulky Di-1-adamantylphosphino Motif for Many Kinds of Csp2?Csp3 Couplings
Xu, et al.
ACS Catalysis, 12, 5123?5135-5123?5135 (2022)