Documentos Principais
917001
Sigma-Aldrich
End caps for cartridges
3 mL, blue, 50/box
Sinônimo(s):
3d bioprinting consumables
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 288,00
R$ 288,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 288,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
R$ 288,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
descrição
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Aplicação
End caps feature a precision fit and use a convenient push-button to produce a snug, air-tight seal. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)