Documentos Principais
91415
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsiloxy)methyl chloride
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(Chloromethoxy)triisopropylsilane, TOMCl
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.582,00
5 ML
R$ 5.765,00
R$ 1.582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.582,00
5 ML
R$ 5.765,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H23ClOSi
Número CAS:
Peso molecular:
222.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
chave InChI
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Fluoride-labile 2′-O-protecting group for RNA oligonucleotide synthesis[1][2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 82, 1753-1753 (1999)
S. Eppacher et al.
Helvetica Chimica Acta, 87, 3004-3004 (2004)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)