679585
4-Methoxybenzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Sinônimo(s):
p-Methoxybenzyl trichloroacetimidate
About This Item
Produtos recomendados
Impurezas
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
índice de refração
n20/D 1.5488
pb
135-137 °C/0.7 mmHg
densidade
1.361 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
chave InChI
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.