904694
Ir(p-CF3-ppy)3
≥95%
Sinônimo(s):
Tris[2-(2-pyridinyl-κN)-5-(trifluoromethyl)phenyl-κC]iridium
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
>300 °C
ativação do fotocatalisador
465 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9)C(F)(F)F)C=CC=C8)([NH]5=C(c6c4cc(cc6)C(F)(F)F)C=CC=C5)[NH]2=C(c3c1cc(cc3)C(F)(F)F)C=CC=C2
InChI
1S/3C12H7F3N.Ir/c3*13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-16-11;/h3*1-4,6-8H;
chave InChI
ZLVNAIXHGHEODI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Um conjunto de ferramentas para reações orgânicas fornece relações de estrutura-atividade para reações químicas singulares para otimizar o design e controle da síntese de moléculas pequenas.