Documentos
900539
Sigma-Aldrich
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3
Sinônimo(s):
tris[2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl-κN]-5-fluorophenyl-κC]- iridium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H45F3IrN3
Número CAS:
Peso molecular:
877.07
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
forma
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
372.5 °C
ativação do fotocatalisador
430 nm
Aplicação
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst which readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Um conjunto de ferramentas para reações orgânicas fornece relações de estrutura-atividade para reações químicas singulares para otimizar o design e controle da síntese de moléculas pequenas.