Documentos Principais
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.190,00
R$ 4.190,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.190,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17N
Número CAS:
Peso molecular:
175.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 4.190,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
pf
46.2 °C
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@@H](CCCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
chave InChI
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
Aplicação
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)