Documentos Principais
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H42F6IrN3
Número CAS:
Peso molecular:
931.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
370.93 °C
ativação do fotocatalisador
465 nm
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
Aplicação
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)