900856
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99%
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-butylimidazolium chloride, N-Butyl-N′-methylimidazolium chloride, BMIMCl
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
~70 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Click here for more information.
Aplicação
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
192 °C - (External MSDS)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.