774138
Lithium difluoro(oxalato)borate
Sinônimo(s):
LIDFOB, LIF2OB, LIFOB, LIODFB, Lithium difluoro(ethanedioato)borate, Lithium oxalatodigluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
265-271 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
F[B-]1(OC(C(O1)=O)=O)F.[Li+]
InChI
1S/C2BF2O4.Li/c4-3(5)8-1(6)2(7)9-3;/q-1;+1
chave InChI
MEDDCIKGDMDORY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
✔ Increases battery life
✔ Stabilizes SEI layer
✔ Suitable for fast charging and low temperatures
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Conteúdo relacionado
Baterias, células de combustível e supercapacitores são baseados na produção de energia eletroquímica. Entenda como funcionam e como funciona a separação do transporte de elétrons/íons.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.