78194
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC/AT)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97.0% (HPLC/AT)
Formulário
crystals
Impurezas
≤1.0% water
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.ClH/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;/h7-8H,4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HHHYPTORQNESCU-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a solvent in the chemical modification of polysaccharide cellulose.[1]
- As a model ionic liquid in the conversion of a monosaccharide like fructose into 5-hydroxymethylfurfural using H2SO4.[2]
- To prepare 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium dicarba-7,8-nidoundecaborate by reacting with caesium dicarba-7,8-nido-undecaborate.[3]
- To prepare mesoporous ZnAl2O4 nanomaterials, which are used as catalysts or catalyst supports.[4]
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.