30764
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
≥95%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride, EMIMCl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
pf
77-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- A starting material for the preparation of 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate (EMI.Cl.BF4) molten salt for electrochemical studies.
- A solvent as well as catalyst for the depolymerization of oak wood lignin.
- A solvent in the hydrolysis of hemicellulose (xylan) to xylose using Brønsted acid catalysts.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.