Documentos
742872
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride
Sinônimo(s):
AICl3-EMIC, Aluminum chloride-1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, EMIM Cl AlCl3
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3
Peso molecular:
693.26
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
Impurezas
≤100 ppm iron
Aplicação
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride can be used as a medium for the preparation of poly(p-phenylene) films via electropolymerization of benzene.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Benzene polymerization in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride-AlCl3 ionic liquid.
Goldenberg LM and Osteryoung RA.
Synt. Metals, 64(1), 63-68 (1994)