900772
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥99%, <1000 ppm H2O
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate, EMIMBF4
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
Impurezas
<1000 ppm H2O
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
>350 °C (lit.)
pf
15 °C (lit.)
densidade
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.