900787
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
≥98%
Sinônimo(s):
1-Methyl-3-ethylimidazolium acetate, 3-Ethyl-1-methylimidazolium acetate, EMIM Ac
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.5% H2O
pf
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
densidade
1.101 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
164 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Part III. The first readily biodegradable ionic liquids
Artigos
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.