Documentos Principais
900749
Dimetilsulfóxido-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Dimetilsulfóxido hexadeuterado
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
contém
0.05 % (v/v) TMS
Lim. expl.
42 %
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
densidade
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)