Documentos Principais
343803
Sigma-Aldrich
Metanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
Tetradeuterometanol, Álcool d metílico-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3OD
Número CAS:
Peso molecular:
36.07
Beilstein:
1733278
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
0.03 % (v/v) TMS
Lim. expl.
5.5-36.5 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.025% water
water
índice de refração
n20/D 1.326 (lit.)
p.e.
65.4 °C (lit.)
pf
-99 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descrição geral
O metanol-d4 é um solvente de RMN deuterado contendo 0,03% (v/v) de TMS (trimetilsilano). É útil em pesquisas e análises baseadas em RMN.
Aplicação
O metanol-d4 pode ser usado como solvente para analisar a taxa de troca do grupo metoxila em dimetilcetais canforados e não canforados.[1]
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Metanol-d4 anhydrous, ≥99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
569534
Metanol-d4
Metanol-D4 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.06028
Metanol-D4
Antithrombotic Phenolics from the Stems of Parthenocissus tricuspidata Possess Anti-inflammatory Effect.
Nguyen PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(6), 1763-1763 (2014)
Far-Infrared and Raman Spectra of Solid Methanol and Methanol-d4.
Durig JR, et al.
J. Chem. Phys. , 54(11), 4863-4870 (1971)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf